Triphenylphosphine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC17893300EA 57.7 EUR
EHERC17893300
Triphenylphosphine
Triphenylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅P
MW: 262,29 g/mol
Kookpunt: 377 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 79 °C
Dichtheid: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 180 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003043
CAS-nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873