Tetraphenylphosphonium iodide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A11539.22EA
570
EUR
A11539.22
A11539.14
A11539.06
Tetraphenylphosphonium iodide ≥98%
Tetraphenylphosphonium iodide
Formule:
C₂₄H₂₀IP MW: 466,3 g/mol Smeltpunt: 345…350 °C Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011917 CAS-nummer: 2065-67-0 EINECS: 218-179-0 |