Tetraphenylphosphonium iodide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41105.0005EA
109
EUR
8.41105.0005
Tetraphenylphosphonium iodide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetraphenylphosphonium iodide
Formule:
C₂₄H₂₀IP MW: 466,3 g/mol Smeltpunt: 338…340 °C Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011917 CAS-nummer: 2065-67-0 EINECS: 218-179-0 |
Specificaties testresultaten
Melting Point | 338 - 340 °C |
Molar Mass | 466.3 g/mol |