Ammoniumcarbonaat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
12980.18EA
114
EUR
12980.18
12980.09
12980.30
Ammoniumcarbonaat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammonium carbonate
Formule:
(NH₄)₂CO₃ MW: 96,09 g/mol Smeltpunt: 60 °C (sublimatie) Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010890 CAS-nummer: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |