Ammoniumcarbonaat, Ultrapure
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
0305-1KGEA 139 EUR
0305-1KG 0305-2.5KG
Ammoniumcarbonaat, Ultrapure
Ammonium carbonate
Formule: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Smeltpunt: 58 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010890
CAS-nummer: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (NH3) >30%
Chloride <0.0005%
Heavy Metals (as Pb) <0.0005%
Insolubles <0.005%
Iron <0.0005%
Non-volatile Matter <0.01%
Sulphur Compounds <0.002%