Ammonium hydrogen carbonate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A18566.36EA
27.6
EUR
A18566.36
A18566.0E
Ammonium hydrogen carbonate ≥98%
Ammonium hydrogen carbonate
Formule:
NH₄HCO₃ MW: 79,06 g/mol Smeltpunt: ∼ 60 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,586 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00012138 CAS-nummer: 1066-33-7 EINECS: 213-911-5 Merck Index: 13,00497 |