Ammoniumdichromaat ≥99.5% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
13444.36EA 93.8 EUR
13444.A3 13444.36
Ammoniumdichromaat ≥99.5% ACS
Ammoniumdichromaat
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography, manufacturing of pigments
Formule: (NH₄)₂Cr₂O₇
MW: 252,06 g/mol
Smeltpunt: 170 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010879
CAS-nummer: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119661563-36-0000
Merck Index: 13,00516