Ammoniumfluoride ≥98.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
11568.D9EA
1080
EUR
11568.D9
11568.14
11568.A1
11568.30
Ammoniumfluoride ≥98.0% ACS
Ammoniumfluoride
For etching glass, in printing textile, for preservation of wood
Formule:
NH₄F MW: 37,04 g/mol Smeltpunt: 160 °C Dichtheid: 1,01 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011423 CAS-nummer: 12125-01-8 EINECS: 235-185-9 UN: 2505 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00524 |