Ammonium iodide ≥99.995%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
40255.06EA
92.7
EUR
40255.06
40255.14
40255.22
Ammonium iodide ≥99.995%
Ammonium iodide
Formule:
NH₄I MW: 144,94 g/mol Smeltpunt: 551 °C (sublimatie) Dichtheid: 2,514 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011424 CAS-nummer: 12027-06-4 EINECS: 234-717-7 Merck Index: 13,00531 |