Diammonium hydrogen orthophosphate ≥98.0% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ammonium persulphate
11597.30EA
41
EUR
11597.30
11597.A1
Diammonium hydrogen orthophosphate ≥98.0% ACS
Diammonium hydrogen orthophosphate
Formule:
(NH₄)₂HPO₄ MW: 132,06 g/mol Smeltpunt: 155 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,619 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010891 CAS-nummer: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |