Diammonium hydrogen orthophosphate, Sigma-Aldrich®
Synoniemen: Ammonium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL09839-1KGEA 267 EUR
SIAL09839-1KG SIAL09839-50G SIAL09839-250G
Diammonium hydrogen orthophosphate, Sigma-Aldrich®
Diammonium hydrogen orthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Smeltpunt: 185 °C
Dichtheid: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010891
CAS-nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 12,00576