Ammoniumdiwaterstoffosfaat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01126.0500EA
61.9
EUR
1.01126.0500
1.01126.9999
1.01126.9050
1.01126.5000
Ammoniumdiwaterstoffosfaat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Ammonium dihydrogen phosphate
Formule:
NH₄H₂PO₄ MW: 115,03 g/mol Smeltpunt: 190 °C Dichtheid: 1,8 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003396 CAS-nummer: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 13,00547 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 368 g/l (20 °C) |
Melting Point | 190 °C |
Molar Mass | 115.02 g/mol |
Bulk Density | 800 - 1100 kg/m3 |
Vapor Pressure | 0.066 hPa (125 °C) |
Density | 1.80 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.8 - 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |