Ammoniumdiwaterstoffosfaat, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
88431-25GEA 80 EUR
88431-25G
Ammoniumdiwaterstoffosfaat, Supelco®
Ammonium dihydrogen phosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Smeltpunt: 190 °C
Dichtheid: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003396
CAS-nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547