Diammoniumperoxodisulfaat (APS), Electran for electrophoresis
Gevaar
Synoniemen: Ammonium persulphate
443074FEA 0 EUR
443074F
Diammoniumperoxodisulfaat (APS), Electran for electrophoresis
Diammoniumperoxodisulfaat (APS)
Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Smeltpunt: 120 °C
Dichtheid: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003390
CAS-nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg