Diammoniumperoxodisulfaat (APS), Sigma-Aldrich®
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Ammonium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL09913-100GEA
46.4
EUR
SIAL09913-100G
Diammoniumperoxodisulfaat (APS), Sigma-Aldrich®
Diammoniumperoxodisulfaat (APS)
Formule:
(NH₄)₂S₂O₈ MW: 228,2 g/mol Smeltpunt: 120 °C Dichtheid: 1,98 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003390 CAS-nummer: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |