Ammonium thiocyanate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01213.0500EA
149
EUR
1.01213.0500
1.01213.9025
Ammonium thiocyanate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Ammonium thiocyanate
Formule:
NH₄SCN MW: 76,12 g/mol Smeltpunt: 150 °C Dichtheid: 1,305 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011428 CAS-nummer: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 13,00564 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 1600 g/l (20 °C) |
Melting Point | 150 °C |
Molar Mass | 76.12 g/mol |
Bulk Density | 600 - 700 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.8 - 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |