Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Ammonium thiocyanate ≥98%, purified
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
21342.297EA 50 EUR InStock
21342.297
Ammonium thiocyanate ≥98%, purified
Ammonium thiocyanate
Formule: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
Smeltpunt: 150 °C
Dichtheid: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011428
CAS-nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
UN: 0000
Merck Index: 13,00564
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal