Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Ammonium sulphate

Leverancier: Sigma-Aldrich
Synonyms: Diammonium sulfateSulfuric acid diammonium salt

SIAL11225-25KG-HEA 0 EUR InStock
HONE11225.9025 SIAL11225-25KG-H
Ammonium sulphate
Ammonium sulphate


Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Smeltpunt: 336 - 339 °C
Dichtheid: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003391
CAS-nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
UN: 0000
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Order Now

 

Bestelling

Details invoeren

Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt

Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals

Vul de certificaatdetails in

Geef het lotnummer in

Kies uit recente batch- en lotnummers:

Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal