Ammonium sulphate, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01209.0500EA
609
EUR
1.01209.0500
1.01209.0050
Ammonium sulphate, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Ammonium sulphate
Formule:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132,14 g/mol Smeltpunt: 336…339 °C Dichtheid: 1,78 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003391 CAS-nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 754 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 132.14 g/mol |
Bulk Density | 850 kg/m3 |
Density | 1.77 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (100 g/l, H2O) |