Ammonium sulphate ≥99% ACS, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA4915-25KGEA 1870 EUR
SIALA4915-25KG
Ammonium sulphate ≥99% ACS, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphate
Formule: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Smeltpunt: 336…339 °C
Dichtheid: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003391
CAS-nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559