Thionylchloride 99.7%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
382660010.EA
65
EUR
382660010.
382662500.
382660025.
Thionylchloride 99.7%
Thionylchloride
Formule:
Cl₂OS MW: 118,97 g/mol Kookpunt: 76 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –105 °C Dichtheid: 1,64 g/cm³ |
MDL-nummer:
MFCD00011449 CAS-nummer: 7719-09-7 EINECS: 231-748-8 UN: 1836 ADR: 8,I Merck Index: 12,09485 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.6 % (SOCl2) |
Color scale | ≤50 APHA |
Impurity | ≤0.3 % (SO2) |
Impurity | ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2) |