Thionylchloride, Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL320536-1LEA 179 EUR
SIAL320536-1L
Thionylchloride, Sigma-Aldrich®
Thionylchloride
Formule: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Kookpunt: 76 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –104,5 °C
Dichtheid: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00011449
CAS-nummer: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485