Diallyl disulphide
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE33421999-100GEA 151 EUR
MOLE33421999-100G
Diallyl disulphide
Diallyl disulphide
Formule: C₆H₁₀S₂
MW: 146,28 g/mol
Kookpunt: 198 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,0237 g/cm³ (15 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00008656
CAS-nummer: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III