Thiram ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B20063.22EA 29.1 EUR
B20063.22 B20063.0E B20063.36
Thiram ≥97%
Thiram
Formule: C₆H₁₂N₂S₄
MW: 240,44 g/mol
Kookpunt: 129 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 152…155 °C
Dichtheid: 1,300
Vlampunt: 89 °C (192 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008325
CAS-nummer: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09510