Thiodiglycol ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
28620.182EA 235 EUR
28620.182
Thiodiglycol ≥99%, TECHNICAL
Thiodiglycol
Formule: S(CH₂CH₂OH)₂
MW: 122,19 g/mol
Kookpunt: 282 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 113 °C (gesloten beker)
CAS-nummer: 111-48-8
EINECS: 203-874-3
UN: 3334
ADR: ,
Merck Index: 12,09466
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/42/2297942.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %