Thiodiglycol, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL88561-1LEA 88.8 EUR
SIAL88561-1L SIAL88561-2.5L
Thiodiglycol, Sigma-Aldrich®
Thiodiglycol
Formule: S(CH₂CH₂OH)₂
MW: 122,19 g/mol
Kookpunt: 282 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 113 °C (gesloten beker)
CAS-nummer: 111-48-8
EINECS: 203-874-3
Merck Index: 12,09466
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/42/2297942.jpg