Dibutyl disulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20242.0010EA
46.6
EUR
8.20242.0010
8.20242.0100
8.20242.0025
8.20242.9999
Dibutyl disulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutyl disulphide
Formule:
C₈H₁₈S₂ MW: 178,36 g/mol Kookpunt: 229 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –94 °C Dichtheid: 0,9371 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009467 CAS-nummer: 629-45-8 EINECS: 211-091-3 |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -94 °C |
Molar Mass | 178.35 g/mol |
Boiling Point | 229 - 233 °C |
Flash Point | 93 °C |
Refractive Index | 1.492 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Butyl disulfide |
Hill Formula | C8H18S2 |
Chemical Formula | CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3 |