Dibutyl sulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20252.0100EA
84.3
EUR
8.20252.0100
8.20252.9025
8.20252.9999
8.20252.0050
8.20252.0500
Dibutyl sulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutyl sulphide
Formule:
C₈H₁₈S MW: 146,3 g/mol Kookpunt: 189 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –80 °C Dichtheid: 0,83 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 62 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009468 CAS-nummer: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 ADR: 9, Merck Index: 12,01626 |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -80 °C |
Molar Mass | 146.29 g/mol |
Boiling Point | 188.7 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 26 hPa (80 °C) |
Flash Point | 62 °C |
Refractive Index | 1.453 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.84 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Butyl sulfide |
Hill Formula | C8H18S |
Chemical Formula | CH3(CH2)3S(CH2)3CH3 |