Dimethyl sulphide ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
22949.AKEA
40.7
EUR
22949.AK
22949.K2
Dimethyl sulphide ≥99%
Dimethyl sulphide
Formule:
C₂H₆S MW: 62,14 g/mol Kookpunt: 38 °C Smeltpunt: –83 °C Dichtheid: 0,845 Vlampunt: –48 °C (–54 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008562 CAS-nummer: 75-18-3 EINECS: 200-846-2 UN: 1164 ADR: 3,II Merck Index: 12,06204 |