Dioctyl sulphide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A17955.22EA
141
EUR
A17955.22
A17955.36
A17955.14
Dioctyl sulphide ≥97%
Dioctyl sulphide
Formule:
C₁₆H₃₄S MW: 258,51 g/mol Kookpunt: 179…180 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 0…1 °C Dichtheid: 0,844 Vlampunt: 160 °C (320 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009566 CAS-nummer: 2690-08-6 EINECS: 220-259-5 UN: 3334 ADR: 9, |