Dipropyl disulphide ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L09881.22EA 75.6 EUR
L09881.22 L09881.14
Dipropyl disulphide ≥99%
Dipropyl disulphide
Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Kookpunt: 193…194 °C
Smeltpunt: –86 °C
Dichtheid: 0,960
Vlampunt: 64 °C (147 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009378
CAS-nummer: 629-19-6
EINECS: 211-079-8
UN: 3082
ADR: 9,III