Ethyl methyl sulphide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L02859.22EA
132
EUR
L02859.22
L02859.14
Ethyl methyl sulphide ≥97%
Ethyl methyl sulphide
Formule:
C₃H₈S MW: 76,16 g/mol Kookpunt: 66…67 °C Smeltpunt: –106 °C Dichtheid: 0,841 Vlampunt: –15 °C (5 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009268 CAS-nummer: 624-89-5 EINECS: 210-868-4 UN: 1993 ADR: 3,II |