Dibenzyl disulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L11850.14EA 18.9 EUR
L11850.14 L11850.22
Dibenzyl disulphide ≥98%
Dibenzyl disulphide
Formule: C₁₄H₁₄S₂
MW: 246,4 g/mol
Kookpunt: 210…216 °C (18 mmHg)
Smeltpunt: 67…72 °C
Dichtheid: 1,300
Vlampunt: 150 °C (302 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004783
CAS-nummer: 150-60-7
EINECS: 205-764-0
Merck Index: 13,03037