2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO162231000EA
853
EUR
ACRO162231000
ACRO162230250
ACRO162230050
2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
2,2'-Dipyridyl disulphide
Formule:
C₁₀H₈N₂S₂ MW: 220,32 g/mol Smeltpunt: 56…60 °C Vlampunt: 210 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00006287 CAS-nummer: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 UN: 3335 ADR: 9,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥97.5 % |