2,2'-Dipyridyl disulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41109.0005EA 114 EUR
8.41109.9999 8.41109.0005
2,2'-Dipyridyl disulphide for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyl disulphide
Formule: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220,32 g/mol
Kookpunt: 348 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 57…61 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00006287
CAS-nummer: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 57 - 61 °C
Molar Mass 220.3 g/mol
Flash Point 210 °C
Ignition Point 340 °C