Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Cyanogen bromide
Leverancier: Acros Organics
Gevaar
ACRO110780250EA 45.9 EUR InStock
ACRO110780250 ACRO110781000 ACRO110785000
Cyanogen bromide
Cyanogen bromide
Formule: CBrN
MW: 105,92 g/mol
Kookpunt: 61,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 52 °C
Dichtheid: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00011597
CAS-nummer: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal