Cyanogen bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20193.0050EA 125 EUR
8.20193.0050
Cyanogen bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyanogen bromide
Formule: CBrN
MW: 105,92 g/mol
Kookpunt: 61,4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 52 °C
Dichtheid: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00011597
CAS-nummer: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,02763