4-Nitroimidazole ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A12458.22EA 189 EUR
A12458.22 A12458.06 A12458.14
4-Nitroimidazole ≥97%
4-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Smeltpunt: ∼ 303 °C (ontbinding)
Vlampunt: >200 °C (392 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005196
CAS-nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7