4-Nitroimidazole
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE46670097-25GEA 0 EUR
MOLE46670097-25G
4-Nitroimidazole
4-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Smeltpunt: 300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005196
CAS-nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7