Imidazole 99+%, crystalline
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO301872500EA
84.3
EUR
ACRO301872500
ACRO301870025
TICI30187-0010
ACRO301870010
Imidazole 99+%, crystalline
Imidazole
Formule:
C₃H₄N₂ MW: 68,08 g/mol Kookpunt: 255…256 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 86…90 °C Vlampunt: 145 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005183 CAS-nummer: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 13,04935 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 90 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dry substance) |