Imidazole
Gevaar
A1073.0500EA 89.3 EUR
A1073.0500 A1073.1000
Imidazole
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 89…90 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 135 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005183
CAS-nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg