Imidazole ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
24720.157EA 30.7 EUR
24720.157
Imidazole ≥99%, GPR RECTAPUR®
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 89…90 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 135 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005183
CAS-nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 13,04935
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %
Melting point 88 - 91 °C