1-Methylimidazool ≥99.0% (by GC) for synthesis
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
Synoniemen:
NMI
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05852.1000EA
299
EUR
8.05852.9999
8.05852.1000
8.05852.0100
8.05852.0025
1-Methylimidazool ≥99.0% (by GC) for synthesis
1-Methylimidazool
Formule:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Kookpunt: 198 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –2 °C Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 92 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005292 CAS-nummer: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -2 °C |
Molar Mass | 82.10 g/mol |
Boiling Point | 198 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 92 °C |
Explosion Limit | 2.7 - 15.7 %(V) |
Density | 1.035 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 525 °C |