2-Ethylimidazool ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B24090.36EA 175 EUR
B24090.36 B24090.22
2-Ethylimidazool ≥98%
2-Ethylimidazool
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Kookpunt: 268 °C
Smeltpunt: 78…86 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 159 °C (318 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005192
CAS-nummer: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5