2-Methylimidazool ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A17063.22EA 41.9 EUR
A17063.22 A17063.36 A17063.0E
2-Methylimidazool ≥97%
2-Methylimidazool
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kookpunt: 267…268 °C
Smeltpunt: 142…144 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 155 °C (311 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005190
CAS-nummer: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 3259
ADR: 8,III