2-Methylimidazool
Leverancier: Bernd Kraft
KRAFMO58497974EA
0
EUR
KRAFMO58497974
2-Methylimidazool
2-Methylimidazool
Formule:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Kookpunt: 267 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 130…133 °C Dichtheid: 0,99 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 155 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005190 CAS-nummer: 693-98-1 EINECS: 211-765-7 UN: 3259 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...