2-Methylimidazool

Leverancier: Molekula

MOLE42105959-500GEA 0 EUR
MOLE42105959-500G
2-Methylimidazool
2-Methylimidazool
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kookpunt: 267 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 130…133 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 155 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005190
CAS-nummer: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR