1,1'-Carbonyldiimidazole ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A14688.18EA
155
EUR
A14688.18
A14688.09
A14688.30
1,1'-Carbonyldiimidazole ≥97%
1,1'-Carbonyldiimidazole
Peptide coupling reagent
Formule:
C₇H₆N₄O MW: 162,15 g/mol Smeltpunt: 116…120 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005286 CAS-nummer: 530-62-1 EINECS: 208-488-9 UN: 3263 ADR: 8,II Merck Index: 13,01829 |