1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 90% tech.
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO168480100EA
93.3
EUR
ACRO168480100
ACRO168480250
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 90% tech.
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Formule:
C₇H₆N₄S MW: 178,22 g/mol Smeltpunt: 96…103 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00005289 CAS-nummer: 6160-65-2 EINECS: 228-183-4 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Bright yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥88.0 % |