4-Phenylimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L02237.04EA 50.5 EUR
L02237.04 L02237.09
4-Phenylimidazole ≥98%
4-Phenylimidazole
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kookpunt: 182…184 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 143…145 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005197
CAS-nummer: 670-95-1
EINECS: 211-580-1